Saltar a
SML2492
Engeletin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(+)-(2R,3R)-Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnoside, (2R,3R)-3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (2R,3R)-Engelitin, Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Dihydrokaempferol 3-rhamnoside, Engelitin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
200,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
434.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -13 to -17°, c = 0.5 in pyridine
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](Oc4c(c(cc(c4)O)O)C2=O)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C21H22O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
VQUPQWGKORWZII-WDPYGAQVSA-N
Biochem/physiol Actions
New MCE product August 2018. Engeletin is a flavanonol glycoside present in the skin of white grapes and white wine that exhibits anti-inflammatory activities. It inhibits LPS induced cytokines production in mouse J774A.1 macrophages. Also, engeletin attenuates LPS-induced endometritis in mice through inhibiting NF-κB activation, and inhibits inflammatory response in LPS-induced acute lung injury (ALI).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL83279137925433998
Engeletin phyproof® Reference Substance
PHL83279
Engeletin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -13 to -17°, c = 0.5 in pyridine
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Engeletin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)