Merck
PHL89905
Tomatine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lycopersicin
Seleccione un Tamaño
25 MG
263,00 €
263,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
263,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H83NO21
Número de CAS:
Peso molecular:
1034.19
Beilstein:
78250
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
263,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
300-305 °C (dec.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@H]1CCC2(NC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C50H83NO21/c1-20-7-12-50(51-15-20)21(2)32-28(72-50)14-26-24-6-5-22-13-23(8-10-48(22,3)25(24)9-11-49(26,32)4)65-45-40(63)37(60)41(31(18-54)68-45)69-47-43(71-46-39(62)36(59)34(57)29(16-52)66-46)42(35(58)30(17-53)67-47)70-44-38(61)33(56)27(55)19-64-44/h20-47,51-63H,5-19H2,1-4H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45+,46-,47-,48-,49-,50-/m0/s1
Clave InChI
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Simona Serratì et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-07-29)
There is a growing interest in the cytotoxic effects of bioactive glycoalkaloids, such as α-tomatine on tumor cells. Here, for the first time, we determine the antitumor potential of tomatine, a mixture of α-tomatine and dehydrotomatine, in metastatic melanoma (MM)
Elenn Suzany Pereira Aranha et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 66, 104879-104879 (2020-05-04)
Melanoma is a skin cancer with high invasive potential and high lethality. Considering that quinonemethide triterpenes are described as promising anticancer agents, the aim of this study was to evaluate the effect of 22β-hydroxytingenone (22-HTG) against human melanoma cells. Alamar