Documentos clave
539690
Sigma-Aldrich
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889
The Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889 blocks 5′-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889, 3,4,5,6-Tetrabromofluorescein
Seleccione un Tamaño
25 MG
275,00 €
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
275,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H8Br4O5
Peso molecular:
647.89
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light brown
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell-permeable, xanthenyl compound that prevents mRNA-ribosome interaction and inhibits 5’-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis (>95% inhibition at 50 µM in in vitro translation assays using Krebs, rabbit reticulocyte, or E. coli S30 extract).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
human arginine methyl transferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1.41 µM against human arginine methyl transferase
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Novac, O., et al. 2004. Nucleic Acids Res.32, 902.
Tan, Y.J., et al. 2003. J. Cancer Res. Clin. Oncol.129, 437.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable