Documentos clave
480418
Sigma-Aldrich
NF279
A suramin analog that acts as a highly selective, competitive, and reversible ATP-antagonist of P2X receptor (IC₅₀/KB ~ 1 µM in smooth muscle).
Sinónimos:
NF279, 8,8ʹ-(Carbonylbis(imino-4,1-phenylenecarbonylimino-4,1-phenylenecarbonylimino))bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic Acid, Na
Seleccione un Tamaño
5 MG
202,00 €
202,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
202,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H30N6O23S6 · 6Na
Número de CAS:
Peso molecular:
1401.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
202,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 14 mg/mL
water: 35 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(cc(c2)[S](=O)(=O)[O-])[S](=O)(=O)O)c(cc1)\N=C(/[O-])\c3ccc(cc3)NC(=O)c4ccc(cc4)NC(=O)Nc5ccc(cc5)C(=O)Nc6ccc(cc6)\C(=N\c7c8c(c(cc7)[S](=O)(=O)[O-])cc(cc8[S](=O)(=O)O)[S](=O)(=O)[O-])\[O-]
InChI
1S/C49H36N6O23S6.6Na/c56-45(50-29-9-1-27(2-10-29)47(58)54-37-17-19-39(81(67,68)69)35-21-33(79(61,62)63)23-41(43(35)37)83(73,74)75)25-5-13-31(14-6-25)52-49(60)53-32-15-7-26(8-16-32)46(57)51-30-11-3-28(4-12-30)48(59)55-38-18-20-40(82(70,71)72)36-22-34(80(64,65)66)24-42(44(36)38)84(76,77)78;;;;;;/h1-24H,(H,50,56)(H,51,57)(H,54,58)(H,55,59)(H2,52,53,60)(H,61,62,63)(H,64,65,66)(H,67,68,69)(H,70,71,72)(H,73,74,75)(H,76,77,78);;;;;;/q;6*+1/p-6
Clave InChI
RJMCMLNRWDKUDB-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
A suramin analog that acts as a highly selective, competitive, and reversible ATP-antagonist of P2X receptor (IC50/KB ~1 µM in smooth muscle). Effectively discriminates between P2Y and P2X receptors with no discernible effects on α1A adrenoceptors, adenosine A1 and A2B receptors, histamine H1, muscarinic M3 and neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Displays a selectivity profile of P2X1 >P2X2 >P2X3 >P2X4 (IC50 = 19 nM, 770 nM, 1.62 µM and >300 µM, respectively) in Xenopus oocytes pre-incubated with ATP. In rat and human tissues, exhibits a potency profile of rat P2X1 > human P2X1 » rat P2X2 > rat P2X3 ~human P2X7 » human P2X4. Not degraded by ecto-nucleotidases.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
P2X receptor
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: ~ 1 µM as antagonist of P2X receptor in smooth muscle; 19 nM, 770 nM, 1.62 µM and <300 µM, against P2X1, P2X2, P2X3, P2X4, respectively, in Xenopus oocytes pre-incubated with ATP
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Otras notas
Klapperstück, M., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.387, 245.
Rettinger, J., et al. 2000. Neuropharmacol.39, 2044.
Lambrecht, G., et al. 1999. Prog. Brain Res.120,107.
Damer, S., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol.350, R5.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable