574625
Suramin sodium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, P2Y antagonist, Calbiochem®
Sinónimos:
Suramin, Sodium Salt, P2Y Antagonist I, Purinergic Receptor P2Y Antagonist I, PTP Inhibitor VI, PTP Inhibitor VI, Purinergic Receptor P2Y Antagonist I, P2Y Antagonist I
About This Item
Productos recomendados
product name
Suramin, Sodium Salt, A reversible and competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
Clave InChI
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
protein tyrosine phosphatases
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hohenegger, M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 346.
Waldhoer, M., et al. 1998. Mol. Pharmacol. 53, 808.
Zhang, Y.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 12281.
Hohenegger, M., et al. 1996. Mol. Pharmacol. 50, 1443.
Emmick, J.J., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 269, 717.
Denhertog, A., et al. 1992. J. Physiol.454, 591.
Nakajima, M., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 9661.
Wilks, J.W., et al. 1991. Int. J. Radiat. Biol.60, 73.
Huang, R.C., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 304.
Kopp, R. and Pfeiffer, A. 1990. Cancer Res.50, 6490.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable