475991
Torin1
≥99% (HPLC), powder, mTOR inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
mTOR Inhibitor XI, Torin1, 1-(4-(4-propionylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-9-(quinolin-3-yl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, DNA-PK Inhibitor VI, PI 3-K Inhibitor XVIII
Seleccione un Tamaño
239,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
239,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
mTOR Inhibitor XI, Torin1, mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
2 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow-white
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[n]3c4c5c(ncc4cc[c]3=O)ccc(c5)c6cnc7c(c6)cccc7)N2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C35H28F3N5O2/c1-2-32(44)42-15-13-41(14-16-42)31-11-9-26(19-28(31)35(36,37)38)43-33(45)12-8-24-20-40-30-10-7-22(18-27(30)34(24)43)25-17-23-5-3-4-6-29(23)39-21-25/h3-12,17-21H,2,13-16H2,1H3
Clave InChI
AKCRNFFTGXBONI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MTOR
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Thoreen, C., et al. 2009. J Biol Chem.284, 8023.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable