475889
MK-886
A cell-permeable, orally active NSAID that blocks cellular Cox pathway PGE2 production by inhibiting COX-1 and mPGES-1, but not COX-2, activity, as well as suppresses cellular 5-LO pathway activation by inhibiting FLAP, rather than 5-LO, activity.
Sinónimos:
MK-886, 3-[1-( p-Chlorobenzyl)-5-(isopropyl)-3- t-butylthioindol-2-yl]-2,2-dimethylpropanoic Acid, Na, COX-1 Inhibitor III, FLAP Inhibitor I, MK886, mPGES-1 Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
solid
potencia
102 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C27H34ClNO2S/c1-6-7-14-32-25-22-15-20(18(2)3)10-13-23(22)29(17-19-8-11-21(28)12-9-19)24(25)16-27(4,5)26(30)31/h8-13,15,18H,6-7,14,16-17H2,1-5H3,(H,30,31)
Clave InChI
VFMGWQLOCZBFCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
leukotreine biosybthesis
Advertencia
Otras notas
Koeberle, A., et al. 2008. J. Pharmacol. Exp. Ther.326, 975.
Fisher, L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 471.
Ford-Hutchinson, A.W., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 806.
Ford-Hutchinson, A.W. 1991. Trends Pharmacol.12, 68.
Dixon, R.A., et al. 1990. Nature 343, 282.
Rouzer, C.A., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 1436.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable