1.46383
Caldo MacConkey
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinónimos:
Broth Medium G, MacC
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.13
USP 62
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type wide neck
ready-to-use
envase
bottle of
single packed of (100 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
técnicas
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
275 mL
volumen de botella
100 mL , filling volume
pH
7.3
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable