Documentos clave
1.46074
Millipore
HEIMPLATE R3A Agar - LI 30ml
For subculturing microorganisms found in pharmaceutical or potable water, sterile, ready-to-use
Sinónimos:
R-3A medium for long incubation, Reasoner′s 3A agar
Seleccione un Tamaño
20 PKG
86,60 €
86,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 PKG
86,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
86,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
envase
pkg of 20 plates per box (90 mm settle plate) for long incubation (LI)
condiciones de almacenamiento
protect from light (Store dry and tightly closed)
Parámetros
30 mL filling volume
técnicas
microbiological culture: suitable
color
off-white
pH
7.2 ( in H2O)
aplicaciones
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
heterotrophic bacteria
Descripción general
R3A medium is a suitable subculture medium for organisms that either fail to grow on poorly nutritive R2A Agar or that are suppressed by other microorganisms on highly nutritive media (such as Tryptic Soy Agar or Plate Count Agar). Upon establishing the growth of microorganisms on R2A as a primary media, the higher nutritive R3A yields colonies, which are more suitable for biochemical identification.
Aplicación
R3A Agar is used to subculture microorganisms found in pharmaceutical or potable water as well as for the primary isolation of aquatic microorganisms.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1