1.46022
HEIMPLATE MacConkey agar
Heimplate, pack of 20-120 plates, ICR Settle plate, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
MacConkey medium
Seleccione un Tamaño
49,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
49,50 €
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
ICR Settle plate
envase
pack of 20-120 plates
fabricante / nombre comercial
Heimplate
técnicas
microbiological culture: suitable
placa diám.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.1 ( in H2O)
aplicaciones
pharmaceutical
surface monitoring
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Escherichia coli
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.