1.46372
Caldo MacConkey
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinónimos:
Broth Medium G, MacC
Seleccione un Tamaño
44,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
44,70 €
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.13
USP 62
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
envase
bottle of
single packed of (100 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnicas
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
250 mL
volumen de botella
100 mL , filling volume
pH
7.3
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable