119114
Luciferase Inhibitor II
The Luciferase Inhibitor II, also referenced under CAS 10205-56-8, controls the biological activity of Luciferase.
Sinónimos:
Luciferase Inhibitor II, 4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale green
solubilidad
DMSO: 0.5 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(nc1c3ccc(cc3)N(C)C)cccc2
InChI
1S/C15H14N2S/c1-17(2)12-9-7-11(8-10-12)15-16-13-5-3-4-6-14(13)18-15/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
HYKGLCSXVAAXNC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Auld, D.S., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 2372.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable