Documentos clave
26161
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
35,10 €
35,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
35,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
35,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE plunger tip
tamaño
2.5 mL
Características
1002 LT-LTN--RN-TLL
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 1360-01
compatibilidad
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL
Descripción general
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)