Saltar a
SML2966
Z-RLRGG-AMC Acetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-arginyl-L-leucyl-L-arginylglycyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-glycinamide, Z-Arg-Leu-Arg-Gly-Gly-7-amido-4-methylcoumarin, Z-Arg-Leu-Arg-Gly-Gly-AMC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
146,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H56N12O9 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
848.95 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.N([C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C40H56N12O9.C2HF3O2/c1-23(2)17-30(51-36(57)29(12-8-16-46-39(43)44)52-40(59)60-22-25-9-5-4-6-10-25)37(58)50-28(11-7-15-45-38(41)42)35(56)48-20-32(53)47-21-33(54)49-26-13-14-27-24(3)18-34(55)61-31(27)19-26;3-2(4,5)1(6)7/h4-6,9-10,13-14,18-19,23,28-30H,7-
InChI key
CMGDVBCGNGERLC-SZOHVZSOSA-N
Biochem/physiol Actions
Z-RLRGG-AMC is a fluorogenic substrate for the MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 papain-like protease (PLpros), deubiquitinating enzyme isopeptidase T (IPaseT) and other ubiquitin C-terminal hydrolases, which consists of the Ub and ISG15 C-terminal sequences. Z-RLRGG-AMC excitation wavelength is 340 nm, and emission wavelength is 460 nm.
fluorogenic substrate for the MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 papain-like protease (PLpros), deubiquitinating enzyme isopeptidase T (IPaseT)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)