Documentos clave
1.05813
Supelco
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
Sinónimos:
Magnesium Enhancement Solution
Seleccione un Tamaño
50 ML
133,00 €
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
133,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
for inorganic trace analysis
técnicas
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
general analytical
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Ag (Silver): ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic): ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead): ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium): ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0.00001 g/l
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1