Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 247,00 € |
Acerca de este artículo
247,00 €
form
liquid
Quality Segment
mol wt
Mr 230.41 g/mol
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
cation traces
Ag: ≤0.1 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.02 mg/kg
SMILES string
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
InChI key
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form liquid | form nanopowder | form solid | form powder and chunks |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| cation traces Ag: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| mol wt Mr 230.41 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| concentration 10.0 g/L±0.3 g/L Pd | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?