1.04936
Cloruro de potasio
for analysis EMSURE®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulario
solid
potencia
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubilidad
347 g/L
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
1000 kg/m3
trazas de anión
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Nota de análisis
Materia insoluble en agua: ≤ 0,01 %
Valor de pH (5 %; agua): 5,5 – 8,0
Bromuros (Br): ≤ 0,05 %
Yoduros (I): ≤ 0,002 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Bario): ≤ 0,001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,002 %
Na (Sodio): ≤ 0,02 %
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.