Documentos clave
1.04063
Supelco
Glicerol solution
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Para consultas sobre este producto 1.04063, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
liquid
Nivel de calidad
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
-10 °C
densidad
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2