Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
49779
Glicerol
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
Seleccione un Tamaño
166,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
166,00 €
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
698 °F
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during designing enzymatic biofuel cell.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
- may be employed as liquid matrix for the quantification studies by MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry) analysis.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the viscosity of glycerol?
1 respuesta-
The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
¿Le ha resultado útil?