PHR1020
Glycerol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Productos recomendados
product name
Glicerol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
familia API
glycerin
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
698 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?