Merck
S-102
Supelco
PB-22 3-carboxyindole metabolite solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
172,00 €
172,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
172,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
172,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]1(c2c(c(c1)C(=O)O)cccc2)CCCCC
InChI
1S/C14H17NO2/c1-2-3-6-9-15-10-12(14(16)17)11-7-4-5-8-13(11)15/h4-5,7-8,10H,2-3,6,9H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
HAPJUNILBCTRIJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology and forensic analysis. PB-22 3-carboxyindole metabolite is a major metabolite of PB-22 found in serum and urine. PB-22 is an analog of the potent synthetic cannabinoid JWH 018.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)