Merck
900749
Dimetil sulfóxido-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
contiene
0.05 % (v/v) TMS
lim. expl.
42 %
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)