Merck
S-075
5-Fluoro PB-22 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
376.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-835-2
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C23H21FN2O2/c24-13-4-1-5-15-26-16-19(18-10-2-3-11-20(18)26)23(27)28-21-12-6-8-17-9-7-14-25-22(17)21/h2-3,6-12,14,16H,1,4-5,13,15H2
InChI key
MBOCMBFDYVSGLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified Snap-N-Spike® Solution is suitable as starting material for calibrators or controls in synthetic cannabinoid GC/MS or LC/MS methods for urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology applications. 5-Fluoro PB-22, also known as 5F-PB-22, is a synthetic cannabinoid first detected in Japanese herbal blends in 2013. The designer drug, a derivative of PB-22, is similar in structure to AM-2201.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
35.6 °F
Punto de inflamación (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)