860815P
Avanti
16:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl)-D-erythro-sphingosine
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (860815P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860815P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Clave InChI
YWZGQPJRQXHVQX-GGMPIESISA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)