Merck
860838P
Avanti
CER7-2′S,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860838P, powder
Sinónimos:
N(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H58D9NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
578.95
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860838P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860838P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860838P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available