Merck
860851P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860851P, powder
Sinónimos:
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
Seleccione un Tamaño
1 MG
427,00 €
427,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
427,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C62H121NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
976.63
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
427,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860851P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860851P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
Clave InChI
CEQMSSYIQDMJAU-VUVYNQOZSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860851P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)