860051P
Avanti
Ceramide (Egg)
Ceramide (Egg, Chicken), powder
Sinónimos:
C16 Ceramide; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine
Seleccione un Tamaño
459,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
459,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (860051P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860051P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860051P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860051P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
Clave InChI
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)