860671P
Avanti
C16 Ceramide (d14:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
Seleccione un Tamaño
1270,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1270,00 €
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 10 mg (860671P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
deuterated lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-30(34)31-28(27-32)29(33)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
Clave InChI
OCXQIBPNDRJADM-VARSQMIESA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)