Saltar a
C8230
Dihydroceramide C6
solid
Sinónimos:
N-Hexanoyldihydrosphingosine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
91,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H49NO3
Peso molecular:
399.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Form:
solid
91,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
InChI key
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive form of C6 ceramide for use as a negative control.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C8605C7980310500
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
oil (Clear), waxy solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
color
white
color
white
color
white
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)