850521P
Avanti
n-decyl-β-D-maltoside
n-decyl-β-D-maltopyranoside, powder
Sinónimos:
DM; decyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
141,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
141,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Formulario
powder
mol peso
482.56 g/mol
envase
pkg of 1 × 1 g (850521P-1g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850521P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
Clave InChI
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)