850336P
Avanti
MAPCHO™-12
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
DPC; Fos-Choline-12; FOS12; FC-12
Seleccione un Tamaño
330,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
330,00 €
Productos recomendados
descripción
n-dodecylphosphocholine
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (850336P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850336P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850336P-5g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
Clave InChI
QBHFVMDLPTZDOI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)