Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 145,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
306.44
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1781226
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
mol wt
306.44 g/mol
density
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-9-18-11-13-20-15-16-21-14-12-19-10-8-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylene glycol monooctyl ether is a surfactant. [1]
Application
Reported to be useful in solubilizing membrane proteins.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| description non-ionic | description - | description non-ionic | description non-ionic |
| density 0.969 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.977 g/mL at 20 °C | density - | density - |
| mol wt 306.44 g/mol | mol wt - | mol wt average mol wt 66,000 | mol wt 538.75 g/mol |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?