850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
descripción
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
Clave InChI
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in developing a method for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography[5]
- in the preparation of bicelle samples[6][7]
- in the preparation of lipid vesicles for guanosine-5′ -triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays[8]
- to establish a bicelle system for the characterization of hepatitis C virus (HCV) p7 channel[9]
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)