850375C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Seleccione un Tamaño
70,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
70,70 €
Productos recomendados
descripción
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850375C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850375C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850375C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850375C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (850375C-25mg)
25 mg/mL (850375C-1g)
25 mg/mL (850375C-200mg)
25 mg/mL (850375C-500mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
Clave InChI
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)