850095P
Avanti
Brain Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 850095P, powder
Sinónimos:
L-α-lysophosphatidylethanolamine plasmalogen (Brain, Porcine)
Seleccione un Tamaño
360,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
360,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (850095P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850095P
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC/C=C\OC[C@](O)([H])COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C23H48NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-28-21-23(25)22-30-31(26,27)29-20-18-24/h17,19,23,25H,2-16,18,20-22,24H2,1H3,(H,26,27)/b19-17-/t23-/m1/s1
Clave InChI
KACDZDULGKPXHT-HIVNOOBXSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)