846725C
Avanti
18:1 Lyso PE
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9Z)/0:0)
Seleccione un Tamaño
245,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
245,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (846725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (846725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (846725C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 846725C
concentración
10 mg/mL (846725C-25mg)
25 mg/mL (846725C-1g)
25 mg/mL (846725C-200mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Clave InChI
PYVRVRFVLRNJLY-MZMPXXGTSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)