8.41297
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
Sinónimos:
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Nivel de calidad
Análisis
≥96.5% (GC)
formulario
powder
mp
62-64 °C
solubilidad
158 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable