852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
(DCM:Methanol (1:1) solution)
envase
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List