Merck
852806C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Seleccione un Tamaño
5 MG
649,00 €
25 MG
3100,00 €
649,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
649,00 €
25 MG
3100,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H78NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
776.08
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
649,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mL (852806C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852806C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 852806C
concentración
1 mg/mL (852806C-5mg)
5 mg/mL (852806C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
Clave InChI
FIJFPUAJUDAZEY-MNDXXDKYSA-N
Aplicación
C18(Plasm)-22:6 PE has been used as a standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method[1]. It has also been used as a component of plasmalogen in cholesterol efflux capacity studies.[2]
Envase
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
Testing, 7(4) (2012)
Association of cholesterol efflux capacity with plasmalogen levels of high-density lipoprotein: A cross-sectional study in chronic kidney disease patients
Maeba R, et al.
Atherosclerosis, 270(4), 102-109 (2018)
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
PLoS ONE, 7(4) (2012)