Merck
700339P
Avanti
Glyco-ω-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-Cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
Seleccione un Tamaño
1 MG
522,00 €
522,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
522,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H43NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
465.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
522,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-20(29)27-13-21(30)31)16-5-6-17-22-18(9-11-25(16,17)2)26(3)10-8-15(28)12-19(26)23(32)24(22)33/h14-19,22-24,28,32-33H,4-13H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
Clave InChI
ZQYUKJFJPJDMMR-CINIKCAZSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700339P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)