700186M
Avanti
17:0 cholesteryl ester
cholest-5-en-3β-yl heptadecanoate, methylene chloride solution
Sinónimos:
cholesteryl heptadecanoate; 110864
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methylene chloride solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (700186M-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700186M
concentración
1 mg/mL (700186M-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
Clave InChI
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Descripción general
Aplicación
- in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[3]
- as a reference internal standard for plasma lipid determination using thin layer chromatography (TLC)[4]
- as an external standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry[5]
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)