700233P
Avanti
β-Muricholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,6β,7β-triol
Seleccione un Tamaño
158,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
158,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clave InChI
DKPMWHFRUGMUKF-CRKPLTDNSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-5mg)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)