800100O
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, neat oil
Sinónimos:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
Seleccione un Tamaño
121,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
121,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800100O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800100O-25mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100O
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Clave InChI
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)