700059P
Avanti
27-hydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
25,26,26,26,27,27-hexadeuterocholest-5-ene-3β,27-diol; 27-hydroxycholest-5-en-3-ol(d6); 111011
Seleccione un Tamaño
450,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
450,00 €
Productos recomendados
descripción
25,26,26,26,27,27-hexadeuterocholest-5-ene-3β,27-diol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700059P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC[C@@]([2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O)([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,17D2,18D
Clave InChI
FYHRJWMENCALJY-UPBLXZCTSA-N
Descripción general
Aplicación
- as an internal standard in isotope dilution-mass spectrometry analysis of heart mitochondria samples[2]
- as an internal standard in gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS) for plasma sterol quantification[3]
- as a deuterated internal standard for spiking plasma samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) analysis[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)