H20008
3-Hydroxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
m-Salicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
99%
mp
200-203 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clave InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3