Documentos clave
610006
Avanti
PC Membranes 0.2um
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.2μm 19mm (100/pk)
Seleccione un Tamaño
1 EA
176,00 €
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
176,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
PC Membranes are filter membranes with smooth and flat surfaces, with track-etched uniform cylindrical pores.[1]
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Aplicación
PC Membranes 0.2um has been used to extrude large unilamellar vesicles.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PC Membrane exhibits fine mechanical properties, chemical stability, and non-auto fluorescent properties.[3] It is extensively used for the identification of various bacteria by immunofluorescent direct count method.[3]
Componentes
Whatman® Nuclepore Polyester Drain Discs 10417004
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, lipid membrane incorporation, and ion permeability testing of carbon nanotube porins
Tunuguntla RH, et al.
Nature Protocols, 11(10), 2029-2029 (2016)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)