Documentos clave
610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
Seleccione un Tamaño
1 EA
334,00 €
334,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
334,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
334,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Accessory Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The Avanti Mini- Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion in an efficient, rapid manner. The optional heating block allows the extrusion of unilamellar vesicles at elevated temperatures, which is critical for the successful production of vesicles from phospholipids with a phase transition temperature (Tm) above room temperature.
Envase
Original Box from Manufacturer (610024-1Ea)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.