Documentos clave
Z373427
Sigma-Aldrich
LiposoFast Liposome Factory
pore size 200 nm, polycarbonate membrane
Seleccione un Tamaño
50 EA
76,60 €
76,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
76,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
76,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polycarbonate membrane
esterilidad
non-sterile
tamaño de poro
200 nm
Categorías relacionadas
Descripción general
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. what is the diameter of the filter paper
    1 respuesta
    1. The diameter is 19 mm.
      ¿Le ha resultado útil?