Documentos clave
610009
Avanti
PC Membranes 0.8um
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.8μm 19mm (100/pk)
Seleccione un Tamaño
1 EA
176,00 €
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
176,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Polycarbonate membranes are useful to prepare uniform and specific sized liposomes by ordered extrusion.[1] PC Membranes 0.8um is suitable for filtering sarcolemma membrane fragments.[2]
Componentes
Whatman® Nuclepore Hydrophilic Membrane 10417304
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sarcolemmal Chloride and Potassium Channels from Normal and Myotonic Mouse Muscle Studied in Lipid-Supplemented Vesicles
Wischmeyer E, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 213(2) (1995)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)