Merck
W247707
Sigma-Aldrich
Isoeugenyl phenylacetate, mixture of cis and trans
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CH=CHCH3)
Número de CAS:
Peso molecular:
282.33
Número de FEMA:
2477
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
237
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.710
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; cinnamon; honey; spicy; sweet
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)20-2)21-18(19)13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
Clave InChI
YYLCMLYMJHKLEJ-XVNBXDOJSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)